Sie suchten nach: Zählkammern
57  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (10228-0050)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Slides for use with VWR® automated cell counters.
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
Artikel-Nr: (HECH40452702)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HECH40450702)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Diese Zählkammern eignen sich für Blutuntersuchungen und Urinanalysen.
Lieferant: NANOENTEK
Beschreibung: Zählkammern aus hochwertigem Kunststoff, dessen optischen Eigenschaften mit denen von Quarzglas vergleichbar sind, zur Anwendung in der Blutanalyse (H...
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Diese Teilung wird für die Zählung von Leukozyten, Eosinophilen und für die Zellzählung in der Rückenmarksflüssigkeit verwendet.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Artikel-Nr: (630-1507)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Zählkammer mit Deckglas und zwei Zählbereichen.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Artikel-Nr: (NANOEVH-020)
Lieferant: NANOENTEK
Beschreibung: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Gesamtfläche: 9,0 mm².
Artikel-Nr: (631-0928)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Diese Zählkammern werden für Spezialanwendungen in Lumbalflüssigkeit verwendet.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HECH40447702)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HECH40444702)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Diese Zählkammern sind zur Leukozyten- und Erythrozytenzählung konzipiert.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom