Sie suchten nach: Hand- und Fingerschutz
Hand- und Fingerschutz aus weichem Silikonkautschuk ermöglicht die Entnahme von Gegenständen aus dem Autoklav oder den sicheren Umgang mit Trockeneis. Hitzeschutz-Greifhandschuhe mit zwei Grifföffnungen für Daumen und Finger passen bei jeder Handgröße. Die mit rutschsicheren Noppen versehenen Griffflächen sorgen für einen festen Griff und bieten zusätzlichen Schutz vor extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Der Hand- und Fingerschutz erfordert weniger Aufwand als der Einsatz von Zangen und besitzt Ösen zum einfachen Aufhängen im Arbeitsbereich, sodass immer ein Handschuh in der Nähe ist, sobald er benötigt wird.
Hand- und Fingerschutz aus weichem Silikonkautschuk ermöglicht die Entnahme von Gegenständen aus dem Autoklav oder den sicheren Umgang mit Trockeneis. Hitzeschutz-Greifhandschuhe mit zwei Grifföffnungen für Daumen und Finger passen bei jeder Handgröße. Die mit rutschsicheren Noppen versehenen Griffflächen sorgen für einen festen Griff und bieten zusätzlichen Schutz vor extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Der Hand- und Fingerschutz erfordert weniger Aufwand als der Einsatz von Zangen und besitzt Ösen zum einfachen Aufhängen im Arbeitsbereich, sodass immer ein Handschuh in der Nähe ist, sobald er benötigt wird.
6  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (112-1981)
Lieferant: Saint-Gobain Performance plastics
Beschreibung: Dieser hitzebeständige Handschutz aus Silikonkautschuk schützt die Hände beim Umgang mit heißen Laborgeräten und -Artikeln.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KART3915)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 to +260 °C.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: The cold and heat resistant HotGrip protectors are made of silicone rubber. They protect fingers and hands from burns and freezing when working with a...
Artikel-Nr: (AZLOPGR406)
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Hand protector made of silicone rubber.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: FUNAKOSHI & CO LTD
Beschreibung: These gripping mittens made from flexible silicone elastomer can be used to handle hot or cold objects and to carry them short distances. The shape on...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom