Fertigplatten, 90 mm mit Bajonett Verschluß
Lieferant: PharmaMedia Dr. Müller
MULL400.0060EA 135 EUR
MULL400.0060 MULL220.0040 MULL220.0060 MULL200.0060 MULL200.0040
Fertigplatten, 90 mm mit Bajonett Verschluß
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Für den Gebrauch im Reinraum oder im Isolator in der Pharmaindustrie, für die Personalkontrolle ebenso wie für die Luftkontrolle. Isolation und Wachstum von anspruchsvollen Bakterien, Hefen und Pilzen in belüfteter oder geschlossener Position möglich. Einfache Handhabung dank dem Bajonett Verschluß.
  • Verschließbare Petrischalen (aerob/anaerob=vent/closed-Position) garantieren sicheren Transport
  • 3-fach verpackt, gamma bestrahlt
  • Etikett auf der Unterseite
  • H2O2 - undurchlässige Verpackungsfolie der Medien
Standards: Gemäß Ph Eur and Pharmakopoe
Lieferumfang: Alle Platten werden in vent Position und als Kühltransport geliefert. Mindestbestellmenge 4 Artikel.
Verpackung: 10 Platten pro Verpackungseinheit (6 oder 10 Stapel)