VWR®, Reagenzflaschen, enghalsig, mit Normschliffstopfen
Lieferant: VWR
VWR®
215-3866EA 57.1 EUR
215-3866 215-3865 215-3864 215-3863 215-3862 215-3861 215-3860 215-3859
VWR®, Reagenzflaschen, enghalsig, mit Normschliffstopfen
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglas 3.3 nach ISO 4796.
  • Hohe Chemikalien- und Temperaturwechselbeständigkeit
  • Erhältlich in Fassungsvermögen von 10 bis 2000 ml
  • Mit hohlem Glasstopfen und Normschliff
These reagent bottles have a precise ground neck to ensure a water- and air-tight connection between the bottle and the glass stopper. All components are made from borosilicate 3.3 glass and are, therefore, ideal for the storage of aggressive and hot media.