Elektroschutzhandschuhe, Modell E024Y, KLASSE 4
Lieferant: Ansell
MARGE024Y/12EA 298 EUR
MARGE024Y/12 MARGE024Y/10 MARGE024Y/9 MARGE024Y/11
Elektroschutzhandschuhe, Modell E024Y, KLASSE 4
Handschuhe
Diese Isolierhandschuhe aus 100 % Naturgummilatex werden einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren unterzogen, um höchste Flexibilität und Fingerbeweglichkeit zu gewährleisten.
  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung
  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken
  • Die glatte Ausführung unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen"
Typische Anwendungsbereiche umfassen: Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 50 V, Elektrounternehmen, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in allen industriellen Umgebungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich, Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich, Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen.
Max. WS-Nutzspannung: 36 000 V
Standards: Zertifiziert für die Erfüllung der A+Z+H-Eigenschaften (Kategorie R) gemäß EN 60903 und Festigkeit gegen Tieftemperaturen (Kategorie C).
Kat. III