Industriehandschuhe, K2000BR
Lieferant: Ansell
MARGM9999257EA 68.2 EUR
MARGM9999257 MARGM9999254 MARGM9999255 MARGM9999256
Industriehandschuhe, K2000BR
Handschuhe
Nahtloser Handschuh aus Poly-Baumwollgewebe mit Naturgummilatex-Beschichtung.
  • Strukturierte Innenhandbeschichtung, vollbeschichteter Daumen
  • Offener Handrücken reduziert Schweißbildung
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
  • Sehr gute Durchstichfestigkeit
  • Hervorragender Nass- und Trockengriff
  • Gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
Typische Anwendungsbereiche umfassen: Allgemeine Arbeiten, leichte Auto-/Fahrzeugwartung, Handhabung von leichten Materialien, Abschlussarbeiten von Projekten.
Standards: EN 388 (3241); Kat. II