Hitzeschutzhandschuhe, Calorproof Molleton 2
Lieferant: Ansell
MARG2259E94000EA 16.9 EUR
MARG2259E94000
Hitzeschutzhandschuhe, Calorproof Molleton 2
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Rindspaltleder sind bei Wärmekontakt flexibel. Ideal für Guss/Pressguss.
  • Gute Schnitt-, Durchstoß-, Abriebfestigkeit sowie Festigkeit gegen kleine Spritzer aus Schmelzmetall
  • Innenhand und Finger doppelt mit Futter aus 100 % Baumwolle
  • Flexibilität bei Wärmekontakt bei gutem mechanischem Schutz
  • Hitzebeständige Lederhandschuh bis zu 100 °C
Achtung: Nicht mit Flüssigkeiten verwenden.
Standards: EN 388:2016 (4234B), EN 407 (413X4X), EN 12477:2001 + A1:2005 (Typ A); Kat. II