Allzweckhandschuhe, Monysoft 1
Lieferant: Ansell
MARGMFT1100000EA 0 EUR
MARGMFT1100000
Allzweckhandschuhe, Monysoft 1
Handschuhe
Nahtlos gestrickte Handschuhe, durchgehend verarbeitet. Textilträger aus hochelastischem Polyamidgarn (Nylon).
  • Elastischer Strickbund
  • Beidseitige Tragbarkeit verdoppelt das Handschuhleben durch die Verwendbarkeit auf beiden Seiten.
  • Dehnbarkeit für eine exzellente Passform
  • Flusenfrei
  • Hervorragender Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
Typische Anwendungsbereiche umfassen: Präzisionsarbeiten, Feinmontage von trockenen Komponenten, allgemeine Arbeiten, Verpackung.
Standards: Zugelassen für Lebensmittelkontakt