Kaliumhydroxid 29,5 - 30,5% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: KalihydratÄtzkali
310550.2500EA 54.7 EUR
310550.2500
Kaliumhydroxid 29,5 - 30,5% in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II