EDTA Dinatriumsalz 3,722 g/l in wässriger Lösung, AVS TITRINORM

Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure DinatriumsalzDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetatEDTA-Na2Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure DinatriumsalzEthylendiamintetraessigsäure DinatriumsalzEdetinsäure DinatriumsalzIdranal IIIKestranal® 2S

88825.9011EA 173 EUR
88825.9011
EDTA Dinatriumsalz 3,722 g/l in wässriger Lösung, AVS TITRINORM
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336,21 g/mol
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR