Hand-Refraktometer für Biowissenschaften, OPTi
Lieferant: Bellingham + Stanley
635-0607EA 401 EUR
BELL38-51 BELL38-52 BELL38-53 BELL38-56
Hand-Refraktometer für Biowissenschaften, OPTi
Die OPTi Geräte sind Qualitätsinstrumente für die Verwendung in der Biowissenschaft.
  • Flache Prismenschale aus 316 Edelstahl
  • Nullpunktkalibrierung mit destilliertem Wasser
  • Automatische Temperaturkompensation (ATC)
Lieferumfang: Wird mit zwei Batterien, mehrsprachiger Anleitung, Kalibrierzertifikat und Schutzhülle geliefert.