Refraktometer, tragbar, für Wein, OPTi
Lieferant: Bellingham + Stanley
635-0605EA 401 EUR
BELL38-47 BELL38-41 BELL38-42 BELL38-43 BELL38-44 BELL38-45 BELL38-46
Refraktometer, tragbar, für Wein, OPTi
Die OPTi Geräte sind Qualitätsinstrumente für die Verwendung bei Weinproben.
  • Flache Prismenschale aus 316 Edelstahl
  • Nullpunktkalibrierung mit destilliertem Wasser
  • Automatische Temperaturkompensation (ATC)
Lieferumfang: Wird mit zwei Batterien, mehrsprachiger Anleitung, Kalibrierzertifikat und Schutzhülle geliefert.