Etikettendrucker, BMP51 und BMP53 Sets nach Anwendung
Lieferant: Brady
116-0824EA 840 EUR
116-0824 116-0823 116-0825 BRDY710937 BRDY710938 BRDY710928 BRDY710939 BRDY710929 BRDY710940 BRDY198657 BRDY710930 BRDY710931
Etikettendrucker, BMP51 und BMP53 Sets nach Anwendung
Drucker
Diese Sets bieten einen Drucker mit Software und einer Auswahl an Etiketten zur genauen Kennzeichnung von Proben im Labor. Sowohl der BMP51 als auch der BMP53 sind tragbare, einfarbige Thermodrucker mit 300-dpi-Druckkopf und sehr ähnlichen Spezifikationen, der BMP51 kann jedoch im Gegensatz zum BMP53 als unabhängiges Gerät eingesetzt werden.
  • USB, Bluetooth & optionales Ethernet, Wi-Fi-Konnektivität
  • Druckgeschwindigkeit 25,4 mm/Sekunde
BMP51 Labor-Kennzeichnungsset mit QWERTY-Tastatur für Vor-Ort-Identifizierung der Proben. Die leicht einsetzbaren Kassetten beinhalten das Etikettenmaterial und das Farbband, sodass das Material in wenigen Sekunden gewechselt werden kann.
Lieferumfang: Das Set für die Anwendung im elektrischen Bereich enthält den BMP51 oder BMP53 Drucker mit Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Magnet, Lithium-Ionen-Akku und AC-Adapter mit Netzkabel, LabelMark™ 5 Etikettensoftware; Etiketten für die Automatisierung und elektrische Bauteile, Etiketten für Bedienfelder und elektrische Schalttafeln, Kabeletiketten. Das Set für die Sprach- und Datenkommunikation enthält den BMP51 oder BMP53 Drucker mit Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Magnet, Lithium-Ionen-Akku und AC-Adapter mit Netzkabel, LabelMark™ 5 Etikettensoftware; Leitungs- und Kabeletiketten, Etiketten für Klemmleisten und Patch-Panels, Etiketten für Bedienfelder und elektrische Schalttafeln.