Quantitative Filterpapiere, aschefreie Sorten, Sorte 40, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
514-0579EA 23.1 EUR
514-0579 512-0311 514-0593 514-0594 512-0312 512-0310 512-0651 512-0315 WHAT10380006 WHAT10380005 514-0591 512-0313 514-0580 WHAT10380004 512-0314 514-0592 512-0308 512-0309 516-4101
Quantitative Filterpapiere, aschefreie Sorten, Sorte 40, Whatman™
Filter Filterpapiere Quantitatives Filterpapier
Whatman Grade 40 hochreine Filter von Cytiva sind Allzweckpapiere für die quantitative Analyse. Filter der Klasse 40 eignen sich für eine Vielzahl analytischer Filtrationsanwendungen.
  • Hochreine Filter mit einem maximalen Aschegehalt von 0,007%
  • Mittleres nominelles Partikelrückhaltevermögen beträgt 8 µm
  • Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 340 s)
  • Besonders nützlich für die gravimetrische Analyse
Diese Filter unterstützen die präzise Analyse in Anwendungen, die sehr empfindlich für geringste Hintergrundverunreinigungen sind, sowie in gravimetrische Analysen, bei denen der Aschegehalt die Gewichtsbestimmung von verbrannten Proben beeinträchtigen könnte.
Das hochreine Whatman Grade 40 aschefreies Papier ist von Cytiva eignet sich für:
- Bodenanalyse bei der Abtrennung von Feststoffen aus wässrigen Extrakten
- Quantitative Bestimmung des Milchsediments
- Verwendung als Reinigungsfilter für Lösungen vor der Atomabsorptionsspektrometrie (AA)
- Analyse von Bestandteilen in Zementen, Tonen, Eisen- und Stahlprodukten
- Sammlung von Spurenelementen und Radionukliden aus der Atmosphäre