Die universell einsetzbaren VWR Peristaltikpumpen PP 3300 und PP 3400 sind die idealen Schlauchpumpen für verschiedenste Life-Science-, Industrie- und Prozessanwendungen, die hohe Wiederholbarkeit, Präzisionsdosierung und zuverlässige Leistung erfordern. Der breite Flussraten-Bereich macht diese Geräte ideal für Aufskalierungsanforderungen im Labor oder bei Pilotverfahren.
- Neuer Ladepumpenkopf ermöglicht einen schnellen Schlauchwechsel
- Intuitives Bedientastenfeld
- Stoppen und Starten an der Vorderseite
- Durchfluss lässt sich leicht über die Folientastatur erhöhen/verringern
- Unterschiedliche Schlauchgrößen bieten hohe Variabilität der Fließgeschwindigkeiten
- Platzsparendes, flaches und stapelbares Design
- Sicherheitsverriegelungen schalten das Gerät beim Schlauchwechsel herunter
- Fernsteuerung – ideal für automatisierte Anwendungen
Diese Einheiten bieten eine zuverlässige Alternative zu Kolbendosierpumpen, Zahnradpumpen und kleinen Zirkulationspumpen, die in Life-Science-Laboranwendungen eingesetzt werden. Diese stapelbaren Pumpen mit variabler Geschwindigkeit sind selbstansaugend, können auch trocken betrieben werden und enthalten keine Ventile oder Dichtungen, die ausgetauscht werden müssten. Flüssigkeiten kommen nur mit dem Schlauchmaterial in Kontakt, was das kontaminationsfreie Pumpen in hochreinen Anwendungen ermöglicht.
Robuster Motor und Antrieb für wartungsarmen Langzeitbetrieb. Kann für das Pumpen bei einem Druck von bis zu 60 PSIG verwendet werden, was längere Filtrationszyklen ermöglicht. Genaue, zuverlässige Durchflussregulierung und Dosierung und mit digitaler Anzeige der Drehzahl für präzise Regulierung.
Standards: EN 61010-1 (EU-Niederspannungsrichtlinie) und EN 61326 (EMV-Richtlinie der EU)