Kanüle für die Epiduralanästhesie, Perican®
Lieferant: B. Braun
BRAU4512383EA 1570 EUR
BRAU4512383
Kanüle für die Epiduralanästhesie, Perican®
Kanülen
Kanüle für die Epiduralanästhesie mit Tuohy-Schliff.
  • Wahrnehmung und Abgrenzung von Gewebsschichten ausgezeichnet möglich
  • Kontrollierte Führung der Kanüle und kleine Flügel
  • Transparenter Luer-Lock-Ansatz mit farbcodiertem Mandrinansatz
Für jegliche Verfahren, insbesondere für die Epiduralanästhesie, geeignet.