Kieselgele für die Präparative Chromatographie, Standardisiert und Modifiziert
Lieferant: Merck
1.07729.5000EA 492 EUR
1.07729.5000 1.15101.9025 1.09389.9025 1.09389.5000 1.15111.9025 1.07754.1000 1.07733.5000 1.15101.1000 1.10757.1000 1.07719.1000 1.07719.0250 1.07733.0500 1.09385.5000 1.15111.2500 1.07729.9025
Kieselgele für die Präparative Chromatographie, Standardisiert und Modifiziert
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
Merck bietet für die Präparative Chromatographie standardisierte und modifizierte Kieselgele in mehreren Korngrößen aus einer Hand an. Standardisierte Kieselgele werden bei Trennverfahren verwendet, um wertvolle Bestandteile in Tonnenmengen aufzureinigen. Modifizierte Kieselgele werden dagegen bei komplizierten Trennverfahren eingesetzt, die mit Hilfe nicht modifizierter Kieselgele nicht zufriedenstellend durchgeführt werden können.
  • Verlässliche Ergebnisse und einfache Probenauftragung
  • Verschiedene Packungsgrößen erhältlich (250 g bis 25 kg)
  • Wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Produkten
* F254: Fluoreszenzindikator
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt in einer Kunststoffverpackung.