Spritzenvorsatzfilter
Lieferant: Corning®
516-1961EA 142.54 EUR
516-1961 516-1950 516-1951 516-1960 516-1958 516-1959 516-1956 516-1957 516-1954 516-1955 516-1952 516-1953
Spritzenvorsatzfilter
Filter Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter sind mit den folgenden Membrantypen erhältlich: Polyethersulfon (PES) für geringe Proteinbindung und schnelle Durchflussraten, tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) mit und ohne Vorfilter für geringste Proteinbildung, PTFE für Chemikalienbeständigkeit, regenerierte Cellulose (RC), die beste Wahl für DMSO-Kompatibilität, und Nylon (NY), das hydrophil und tensidfrei ist und extrem wenig extrahierbare Substanzen enthält.
  • Auf 100%-ige Integrität getestet
  • Als pyrogenfrei und nicht zytotoxisch zertifiziert
Hergestellt gemäß ISO 9002 Standards
516-1959 empfohlen als Inline-Luftfilter.
Available in 4, 15, 25, 26, and 50 mm diameter filters.Redesigned 26 mm filter increases effective filtration area resulting in faster flow rates and higher throughput. 50 mm fluoropolymer resin vent filters help prevent aggressive solvents from damaging vacuum lines and pumps.