Flaschenaufsatz-Filtersysteme
Lieferant: Corning
525-3409EA 135.6 EUR
525-3409 734-1848 734-1843 734-1810 734-1842 734-1841 734-1896 734-1811 513-3360 734-1890 513-3361 513-3362 513-3344 513-3345 734-1891
Flaschenaufsatz-Filtersysteme
Filter Flaschenaufsatzfilter
PS-Flaschenaufsatz-Vakuumfilter mit nach Membrantyp farblich gekennzeichneten Adaptern: Polyethersulfon (PES) gelb; Celluloseacetat (CA) orange; Nylon (NY) rot.
  • Erhältlich mit 33- und 45 mm-Halsweite für die meisten Medienvorratsflaschen aus Glas oder Kunststoff
  • Einzeln verpackt, steril und als pyrogenfrei zertifiziert
  • 45 mm Halsweite passt auf Corning® Vorratsflaschen aus Kunststoff
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Availablefor 150 and 500 ml bottles.
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles.
Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment
PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates
Bestellinformation: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.