Behälter, steril, 250 ml
Lieferant: Corning
525-3408EA 340.49 EUR
525-3408 734-1818 734-1817
Behälter, steril, 250 ml
Probenbehälter Universalbehälter
PP-Behälter, transparent, mit HDPE-Schnappdeckel
  • Graduierung in Millilitern und Unzen
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
  • steril
Dient als Becher oder Lagerungsbehälter.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904