Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (3)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Elektroden, sonstige
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/13/18989613.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Mettler - Toledo
Beschreibung:   Sonstige, Elektroden, Elektrode mit Doppelplatinstift, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Diaphr.: -, Ø×L: 12×144,5 mm, S7-Schraubverschluss, abnehmbares Kabel
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  SI Analytics
Beschreibung:   These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Lieferant:  WTW
Beschreibung:   VisoTurb® 900-P is an IR turbidity sensor for applications where turbidity can be directly measured in the sample. Its application range includes meas...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SCOI285103607)
Lieferant:  SI Analytics
Beschreibung:   Metal electrode, Ag 1100, −5...+100 °C, Glas, Ø×L: 4×120 mm, Plug head
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) screener membrane electrode assembly (MEA-5 layer), active area 100 cm², plus membrane
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Direct-methanol fuel cells (DMFC) cathodes find application in direct methanol fuel cell, which is used for powering large vehicles, smaller vehicles ...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  JULABO GmbH
Beschreibung:   Der Sensor eignet sich für Kalibrier-Thermostate. Abmessungen: 180x4 mm.
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Hydrogen electrode/reformate cathode, 50 cm²
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 28
  1  2  3  4  Nächste