Aus optisch klarem, reinem Polystyrol hergestellt.
- Zur einfachen Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer bedruckt
- Auf 100%-ige Integrität getestet
- Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
- Modelle mit schrägem Hals haben einen Rand, um ein Umkippen zu verhindern
Unbehandelt: Die Kolben wurden zur Verwendung in Anwendungen entwickelt, bei denen eine Zellanhaftung unerwünscht ist.
TC-behandelt: Für optimale Zellhaftung und optimales Zellwachstum.
Oberfläche mit ultraniedriger Adhäsion: Verfügt über ein kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellhaftung verhindert und die Proteinabsorption, die Enzymaktivierung und die Zellaktivierung minimiert. Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar.
CellBIND® Oberflächenbehandlung: Verbessert die Zellhaftung durch Einbindung von mehr Sauerstoff in die Zellkulturoberfläche, wodurch diese hydrophil und die Oberflächenstabilität erhöht wird. CellBIND® Oberflächen sind nichtbiologisch und erfordern keine spezielle Handhabung oder Lagerung.
Der originale Polyethylen-Verschlussstopfen kann in offenen und geschlossenen Systemen verwendet werden. Phenolharzartige Polyethylenkappen sind für offene Gasaustauschanwendungen konzipiert. Zur Gewährleistung der Rückführbarkeit sind alle Kolben mit der Chargennummer bedruckt.