Undurchsichtige schwarze und weiße Mikrotiterplatten, 96-Well
Lieferant: Corning
Corning® NBS™ Corning®
734-1667EA 477.74 EUR
734-1667 734-1666 734-1643 CORN3789A 732-5522 732-5596 732-5515 734-4169 734-1663 CORN4591 734-1662 732-5517
Undurchsichtige schwarze und weiße Mikrotiterplatten, 96-Well
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS, ohne Deckel, unsteril. Erhältlich entweder mit NBS™ behandelter Oberfläche (no binding surface) und somit ideal für die Reduzierung von Protein- und Nukleinsäurebindungen in niedrigen Konzentrationen und zur Verstärkung des Signal-Rausch-Verhältnisses bei Assays, oder mit einer Oberfläche mit hoher Bindungsaffinität für immunologische Anwendungen. Auch unbehandelt für flüssigkeitsbasierte Assays erhältlich.