Aufbewahrungsplatten und -blöcke, 96-Well
Lieferant: Corning
Corning®
CORN3866EA 341.25 EUR
CORN3866 734-1678 734-1677 734-1545 734-1676 734-1675 732-0484 734-1547 734-1679 732-0485 734-1680 CORN3859 CORN3947 734-1552 734-1551 734-1782 734-1781 734-1550
Aufbewahrungsplatten und -blöcke, 96-Well
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP, unbehandelt, ohne Deckel. Standard- und großvolumige 96-Well-Mikroplatten und Aufbewahrungsblöcke gemäß den Assay- und Lagerungsanforderungen.
  • Auswahl an Böden mit flachen, runden oder V-förmigen Vertiefungen
  • Einheitliche Stehrandhöhen für größere Grifffläche für Robotersysteme
  • Beständig gegenüber vielen üblichen organischen Lösungsmitteln (z. B. DMSO, Ethanol, Methanol)
  • Als frei von DNase und RNase zertifiziert