Mikrotiterplatten, 96-Well, halbe Breite
Lieferant: Corning®
Corning® NBS™ Corning®
734-4171EA 251.77 EUR
734-4171 734-4160 734-4172 734-4170 734-1629 734-1628 734-1623 734-1622 734-1627 734-4117 734-1626 734-1625 734-1624 734-4157 734-4158 734-4159 734-4153 734-4154 734-4155 734-4156
Mikrotiterplatten, 96-Well, halbe Breite
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, flacher Boden, kleines Volumen, mit normalem oder klarem Boden erhältlich.
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 25 bis 125 µl.