Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (24)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Sie suchten nach:
Immunologie-Mikrotiterplatten
51  Ergebnisse wurden gefunden
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/85/18709585.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   PS. Nunc-Immuno™ Module wurden speziell für ELISA-Techniken entwickelt, bei denen Kriterien der Vielseitigkeit eine alternative Lösung zu den standard...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   PS, MaxiSorp™ oberflächenbehandelt, mit Zertifikat, mit Sims. Wahlweise erhältlich als klare Platten für colorimetrische Proben und die Probenaufbewah...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   PS. Speziell entwickelt für Festphasen-Immunoassays, z. B. ELISA-Techniken. Mit MaxiSorp™ oder PolySorp™ Oberflächenbehandlung lieferbar. Bestehend au...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ Module erleichtern das Screening von Assays mit großem Durchsatz aber auch die Durchführung von Tests mit nur einer Kavität...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   PS, mit MaxiSorp™ oder PolySorp™ behandelter Oberfläche. Für fluoreszenz- und lumineszenzbasierte Immuno- und Bindungs-Prüfung. Wahlweise erhältlich m...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   PS, unsteril, ohne Deckel. Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich: aminierte Oberfläche für eine schnelle Kupplung von Peptiden und Prot...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   Diese speziell für Immunoassay-Applikationen entwickelte Produktreihe bietet Bindungsoberflächen wie Immulon®, Universalbindung (UB) und Enhanced-Bind...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   Diese speziell für Fluoreszenz-Applikationen entwickelte Produktreihe bietet Bindungsoberflächen wie Microfluor® und Universalbindung (UB). Die Produk...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 51
  1  2  3  4  5  6  7  Nächste