Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Screw thread vials, big mouth step, 10-425
Lieferant: Restek
Screw thread vial with big mouth step vial system has a larger inner diameter than conventional vials and incorporates a neck finish that is uniquely designed to allow the insert to be precisely aligned in the center of the vial. This precise alignment provides maximum sample withdrawal and eliminates any chance of missed injections.
  • 40% larger opening than other vials
  • Step profile automatically centers glass flange limited volume inserts
  • Preassembled caps with septa, with or without vials
  • Designed for Waters Alliance® autosamplers
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
- 5 Pack REST24626
- 5 Pack REST24627
Gläschen braun mit Absatz, weiter Halsöffnung und graduiertem Beschriftungsfeld weiß 100 REST24628
Gläschen braun mit Absatz, weiter Halsöffnung und graduiertem Beschriftungsfeld weiß 1.000 REST24629
Caps and septa
Bezeichnung Septum VE Katalognummer Menge
Caps and septa, preassembled PTFE/silicone/PTFE, 1,0 mm 1 REST21723
Caps and septa, preassembled Red PTFE/white silicone, 1,52 mm 25 Pack REST24677
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping