Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chemical resistant overalls, Microchem® 3000
Lieferant: Ansell
Microchem® 3000
These overalls are manufactured from one of the lightest and most comfortable chemical protective materials on the market. This durable multi-layer fabric (two non woven layers, one external film barrier layer) provides an extremely effective barrier against both inorganic chemicals and biological hazards.
  • Two-piece hood, double zip closure, double cuffs
  • Elasticated hood, waist, double cuffs and ankles
  • Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates ( 0,01 microns)
  • Moisture vapour permeable (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
  • Silicone free, low-linting
  • Ultrasonically welded seams provide a strong liquid and particle barrier
Typical applications include: Chemicals, oil and petrochemicals, pharmaceutical, food industry (caustic clean downs), sewage purification installations, industrial and tank cleaning, mining.
Standards: Type 3-B/4-B/5-B, 1149-5, EN 14126, EN 1073-2
Suitable for Ex-Zones
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Konfektionsgröße Farbe VE Katalognummer Menge
S Gelb 25 ANSEYE30W-00111-02
M Gelb 25 ANSEYE30W-00111-03
L Gelb 20 ANSEYE30W-00111-04
XL Gelb 20 ANSEYE30W-00111-05
XXL Gelb 20 ANSEYE30W-00111-06
3XL Gelb 20 ANSEYE30W-00111-07
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ERGÄNZENDE PRODUKTE
Erweitert / Kompakt
Complementary boot covers
Farbe Größe VE Katalognummer Menge
Gelb 42 - 46 250 PAIR ANSEYE30W-00400-00
Gelb 42 - 46 150 PAIR ANSEYE30W-00406-00
Complementary shoe covers
Farbe Größe VE Katalognummer Menge
Gelb 42 - 46 150 PAIR ANSEYE30W-00406-00
Gelb 42 - 46 250 PAIR ANSEYE30W-00400-00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge