Thermostatmischventil für Körperduschen
Lieferant: Broen Lab
118-0404EA 950 EUR
118-0404
Thermostatmischventil für Körperduschen
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Dieses Thermostatmischventil liefert lauwarmes Wasser (20 bis 25 °C) für Notfall-Körperduschen.
  • Ausfallsicherung in Warmwasserzuleitung: Sollte das Kaltwasser unterbrochen werden, verhindert der Thermostat das Verbrühen durch automatisches Schließen der Warmwasserzuleitung
  • Ausfallsicherung in Kaltwasserzuleitung: Sollte die Warmwasserzuleitung unterbrochen werden, verhindert die absichtliche Leckstelle das Abschalten und sichert automatisch den weiteren Betrieb mit Kaltwasser
  • Integriertes Rückschlagventil im Kalt- und Warmwasseranschluss
Min. Funktionsdruck: 1,5 bar
Gewicht: ~1,5 kg
Bitte beachten: Bei geringen Durchflussraten verringert sich die Temperaturkonstanz.