Die Tacta® Multipacks bieten die Möglichkeit, die mechanischen Pipetten Tacta® zu testen, oder dienen als Starter-Set. Die mechanische Pipette Tacta® bietet ausgezeichnete Leistung und hohe Sicherheit beim manuellen Pipettieren. Sie wurde für hohe Genauigkeit und Präzision in wiederholten und langen Pipettierserien entwickelt.
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf
- Das einzigartige Optilock®-System bietet Flexibilität für die Volumenanpassung und die Arretierfunktion
Es stehen verschiedene Multipack-Optionen zur Auswahl, die von einem Set mit 3 Pipetten bis zu einem Set mit 5 Pipetten reicht.
Bestellinformation: Alle Sets enthalten einen Linear-Standfuß für die sichere Lagerung Ihrer Pipetten sowie passende Optifit-Spitzen, die im Rack oder lose verpackt geliefert werden.