Salzsäure 2 mol/l (2 N) für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85399.460EA 0 EUR
85399.460
Salzsäure 2 mol/l (2 N) für die biopharmazeutische Produktion
Salzsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Evaporation residue Max. 100 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO₄) Max. 80 ppm
SO₃ (Sulphit) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulphat) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1.5 ppm
Restmetallkatalysatoren Anwesenheit unwahrscheinlich
Residual solvents (ICH Q3C) Entfernt während der Herstellung
Endotoxin Max. 0.25 EU/ml
Filtriert bei 0,2 µm Bestätigt
Titer 1.8 - 2.2 mol/l
Aussehen Entspricht
Freies Brom und Chlor Entspricht
Identification Entspricht
Färbung Max. 10 APHA