Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
5045.9010EA
144
EUR
5045.9010
Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Dichte: 1,009 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 UN: 1814 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer | 0,2185 - 0,2415 mol/l |