Salzsäure 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
307902.400EA 128 EUR
307902.400
Salzsäure 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salzsäure
Geeignet für Tests in der Zuckerindustrie.
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exakt) 0,07126 - 0,07154 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt