Natrium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
85581.180EA 81.6 EUR
85581.180 457132T 456902K
Natrium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards
  • Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
  • Lösung mittels Titration gemessen
  • Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
  • Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
  • Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Standards: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022