Quarzküvetten
Lieferant: Agilent Technologies
HEWL5061-3398EA 1143 EUR
HEWL5061-3398 HEWL5061-3397 HEWL5061-3396 HEWL0100-1224 HEWL5063-6570 HEWL0100-1225 HEWL5063-6571 HEWL5063-6572 HEWL5063-6573 HEWL5065-9918 HEWL5065-9907 HEWL5188-8005 HEWL5062-2476 HEWL5188-8003 HEWL5188-8004
Quarzküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Durchflussküvetten mit mittlerer Höhe 15 mm und Schraubanschluss.
Für 8453 UV/Visible-Spektralphotometer.