Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Rabbit Anti-Mouse IgG2b Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Lieferant: MP Biomedicals
This antibody reacts strongly to mouse IgG2b heavy chain and exhibits minimal or no reactivity to the other mouse
IgG subclasses, IgA, IgM, and light chains. It also shows minimal or no reactivity to human serum proteins.
  • Working dilution: 1:1000 - 1:2000 for ELISA
Type: Secondary
Antigen: IgG2b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horse radish peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µG ICNA08642551
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol IgG2b
Antigen name Immunoglobulin G2b
Reaktivität Mouse
Konjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Purification Affinity purified
Form Lyophilized
Lagertemperatur 0 to +5 °C
Tested Applications Immunoblot
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge