Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Lieferant: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgE heavy chain (Fc region).
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6061
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
200 μL 0,2 ml ICNA08634361
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reaktivität Human
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Secondary
Clone HP6061
Wirt Mouse
Isotyp IgM
ImmunoChemistry Yes
Format Ascites fluid
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Lagertemperatur – 20 oC
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge