Rapeseed oil from Brassica rapa
Lieferant: MP Biomedicals
ICNA0296005501EA 42.1 EUR
ICNA0296005501
Rapeseed oil from Brassica rapa
Rapeseed oil
MDL: MFCD00217791
CAS-Nummer: 8002-13-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes