Harnsäure ∼99%, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Purin-2,6,8-triol
, 2,6,8-Trihydroxypurin
ICNA0210321510EA
37
EUR
ICNA0210321510
ICNA0210321580
ICNA0210321590
Harnsäure ∼99%, weißes Pulver
Harnsäure
Soluble in alkaline solutions (1% in 1 N NaOH), glyurol; very slightly to insoluble in water; insoluble in ethanol, ether and alcohol.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel:
C₅H₄N₄O₃ Molecular Weight: 168,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005712 CAS-Nummer: 69-93-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ~99% |
FTIR | Conforms to Standard |
Loss on Drying | ≤0,5% |
UV/VIS: λmax (water) | 230-235, 285-290 nm |
Residue on Ignition |