Fluoreszierendes Färbemittel, VividPro™
Lieferant: VWR Chemicals
VividPro™
1B1772-200ULEA 89.3 EUR
1B1772-200UL 1B1772-500UL
Fluoreszierendes Färbemittel, VividPro™
Färbemittel Molekularbiologie-Färbemittel
VividPro™ ist ein generisches fluoreszierendes Färbemittel für die Protein-Gel-Elektrophorese, mit der sich Proteine.
  • Intermediate sensitivity between ruthenium based dyes and Coomassie stains
Mit Massenspektrometrie kompatibel.