Natriumdodecylsulfat (SDS) 0.01 N in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Dodecylschwefelsäure NatriumsalzNatriumlaurylsulfatDodecylnatriumsulfatSchwefelsäuredodecylester NatriumsalzLaurylsulfat Natriumsalt
KRAF14141.1000EA 0 EUR
KRAF14141.1000
Natriumdodecylsulfat (SDS) 0.01 N in wässriger Lösung
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288,38 g/mol
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg