Digitales Tensiometer ,TD 3
Lieferant: Lauda
461-0750EA 13190 EUR
461-0750
Digitales Tensiometer ,TD 3
Tensiometer
Mittels einem Du Noüy Ring oder einer Wilhelmy-Platte, das TD 3 kann mit der Peltier Thermostatisiereinheit (PTT) kombiniert werden.
Dieses digitale Tensiometer misst Oberflächen- und Grenzflächenspannung.
Standards: DIN 53914 und 53993, ASTM D971, ISO 304 und 4311.
Lieferumfang: Wird mit Du Noüy Ring, Kalibriergewicht (500 mg), Glaskegel (für Dichte), Pinzette, 10× Bechergläsern (Ø = 6 cm) und Koffer geliefert.