PLC-Glassplatten mit Aluminiumoxid 60 und 150, Glasrücken
Lieferant: Merck
1.05726.0001EA 428 EUR
1.05726.0001
PLC-Glassplatten mit Aluminiumoxid 60 und 150, Glasrücken
TLC-Platten
Präparative Merck Platten sind ideal zur Aufreinigung von synthetischen Reaktionsgemischen, natürlichen Produkten, Pflanzenextrakten und biotechnologischen Produkten. Die Platten sind nach der gleichen bewährten Kieselgel-Bindungstechnologie von Merck gefertigt wie die analytischen DC-Platten.
  • Ermöglicht das Auftragen größerer Probenmengen
  • Trennung und Aufreinigung in mg- und g-Mengen