Sie suchten nach: Schraubenschlüssel
Schraubenschlüssel - von den typischen Maulschlüsseln bis hin zu Spezialschlüsseln - verstärken die Kraft, die auf ein Objekt ausgeübt wird. Die verschiedenen Schraubenschlüssel nutzen diesen mechanischen Vorteil des Drehmoments zum Lösen und Anziehen bei unterschiedlichsten Arbeiten. Die Ein- oder Doppelmaulschlüssel werden aus starkem legiertem Stahl hergestellt für höchste Festigkeit und Langlebigkeit. Mit der richtigen Fixgröße oder Modellen mit verstellbarer Schlüsselweite greifen Sie Schrauben oder Muttern fest und passgenau, sodass Sie nicht abrutschen oder die Ecken abrunden.
Schraubenschlüssel - von den typischen Maulschlüsseln bis hin zu Spezialschlüsseln - verstärken die Kraft, die auf ein Objekt ausgeübt wird. Die verschiedenen Schraubenschlüssel nutzen diesen mechanischen Vorteil des Drehmoments zum Lösen und Anziehen bei unterschiedlichsten Arbeiten. Die Ein- oder Doppelmaulschlüssel werden aus starkem legiertem Stahl hergestellt für höchste Festigkeit und Langlebigkeit. Mit der richtigen Fixgröße oder Modellen mit verstellbarer Schlüsselweite greifen Sie Schrauben oder Muttern fest und passgenau, sodass Sie nicht abrutschen oder die Ecken abrunden.
38  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.08803.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Drum keys are used to open barrels and drums with 2 and ³/₄" screw caps.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (18100150.)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR®, Schlüssel für IBC-Behälter, 1.000 l Fassungsvermögen, mit Öffnung NW 150
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Eine Auswahl von Schlüsseln zum Öffnen von IBC, 200 Liter-Fässern sowie Flaschen und anderen Containern mit DIN 32-, 45- 54- und 80-Verschlüssen.
Artikel-Nr: (HI-199)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Avantor® Hichrom, Combination spanner ³/₈", Edelstahl, Verwendung mit Kopfeinsätzen: ³/₈"
Artikel-Nr: (241-0053)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aus gehärtetem Stahl. Sechskantschlüssel für Labomeca® Muffen, Verlängerungsmuffen und Stativfüße.
VE: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (18100010.)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR®, Schlüssel für Metallfässer mit 2"- und 3/4"-Öffnungen
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Zum Öffnen und Schließen von Schraubverschlüssen.
Artikel-Nr: (BURK5690-0180)
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Strap wrench, 180 mm Ø
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Abfallreduzierend
Artikel-Nr: (568-0686)
Lieferant: SGE Analytical Science
Beschreibung: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Aus PA verstärkt mit Glasfaser zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen auch bei hohen Arbeitstemperaturen.
Artikel-Nr: (BOHLD701-24)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: IKA
Beschreibung: Single head wrench, open, SW8
Artikel-Nr: (NALG2195-2438)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Durable epoxy resin construction, specifically designed for Nalgene ETFE closures.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Kautex
Beschreibung: Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom