Dielektrische Kapselgehörschützer, uvex 3200H
Lieferant: Uvex
uvex 3200H
111-1926EA 42.1 EUR
111-1926
Dielektrische Kapselgehörschützer, uvex 3200H
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Dieser dielektrische Gehörschutz eignet sich für den Einsatz in Arbeitsumgebungen, die elektrischer Spannung ausgesetzt sind.
  • Individuell einstellbare Ohrstückaufsätze
  • Metallfrei
Kombinierbar mit uvex Schutzhelmen, uvex Visieren (UVEX9790.048) und den Vollsichtbrillen uvex ultrasonic und uvex ultravision.
SNR: 32 dB, Gewicht: 264 g.
Standards: EN 352