Mikrotiterplatten-Reader, SpectraMax® 340PC384
Lieferant: Molecular Devices
735-0345EA 0 EUR
735-0352 735-0345
Mikrotiterplatten-Reader, SpectraMax® 340PC384
Mikrotiterplatten-Photometer
Der Mikrotiterplatten-Reader SpectraMax® 340PC384 bietet alles, um die Absorption im sichtbaren Bereich zu messen, einschließlich Temperaturregler, einer roboterkompatiblen Schnittstelle und der SoftMax® Pro Datenanalysesoftware.
  • Keine Interferenzfilter notwendig
  • Sie können bis zu 6 Wellenlängen im Endpunkt- oder Kinetikmodus für 96- und 384-Well-Platten ablesen und spektrale Scans zur Bestimmung der Wellenlängenspitzen durchführen
  • Korrektur für unterschiedliche Well-Volumina von Mikrotiterplatten; keine Standardkurven erforderlich
  • Mit der Automix-Funktion, die sich von den Anwendern programmieren lässt, können Sie Proben in den Vertiefungen der Mikrotiterplatten gründlich vermischen
  • Umfassende Datenanalyse mittels SoftMax® Pro Software
  • Problemlose Integration mit dem Mikrotiterplatten-Stapler StakMax® (separat erhältlich)
Der Reader SpectraMax® 340PC384 ist mit einem Temperaturregler bis zu 45 °C, einer roboterkompatiblen Bedienoberfläche und der SoftMax® Pro Datenanalysesoftware ausgestattet. PathCheck® Sensortechnologie misst automatisch den Flüssigkeitsstand jeder Vertiefung und kann auch zur Berechnung von Konzentrationen ohne Standardkurve und zur Erweiterung des dynamischen Bereichs Ihrer Auswertungen auf 6+ AD verwendet werden. SpectraMax® 340PC384 ist für viele Anwendungen geeignet, einschließlich ELISA, Zytotoxizität, ß-galatosidase Reportergen-Assays und NAD(P)H-basierte Assays.