Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (1)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Erbium-Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Erbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure (aus Er₂O₃) Certipur® Standard für die ICP
VE:  1 * 100 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Erbium 1000 ppm Standardlösung ARISTAR für die ICP-MS 1 * 100 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Er₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Erbium-Standardlösung, 10.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure (aus Er₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
VE:  1 * 500 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Erbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM® Standard für die AAS
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Erbium-Standardlösung, 10.000 mg/l Er in 5%iger Salpetersäure (aus Er₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Erbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Er in 5%iger Salpetersäure (aus Er₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beschreibung:   N/A
VE:  1 * 125 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 18
  1  2  3  Nächste