Sie suchten nach: Phosphat-Standards
14  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.19898.0500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Phosphat-Standardlösung, Certipur®, 1000 mg/L
VE: 1 * 500 mL
Lieferant: Merck
Beschreibung: Phosphor (Gesamt)-Standardlösung, 15,0 mg/L PO₄-P, Supelco®, Matrix: H₂O, Für Test-Kit(s): 1.14729; 1.00798;1.00616; 1.00673
Artikel-Nr: (95924-100ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: P als Phosphat in Wasser, TraceCERT®, 1000 mg/l
VE: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Phosphat-Standardlösung, 1000 mg/l, VWR®, Inhalt: NH₄H₂PO₄ in H₂O, Anwendungsgebiet: Ionenchromatographie-Standards
Artikel-Nr: (1.09870.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Phosphat-Standard, Titrisol® , Titrisol®, 1000 mg/l
VE: 1 * 1 Ampull
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Phosphate (as P) 1,000 mg/l in water standard for ion chromatography, 1000 mg/l, VWR®, Inhalt: KH₂PO₄ in H₂O, Anwendungsgebiet: Ionenchromatographie-Standards
Artikel-Nr: (88089.180)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Phosphat-Standardlösung Ph Eur N 5002200, 500 mg/l, VWR®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: Pharmazeutische Standards
VE: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (ALEXBML-KI102-0001)
Lieferant: Enzo Life Sciences
Beschreibung: Phosphat-Standardlösung für BIOMOL® GREEN, 800 µM
VE: 1 * 1 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Phosphat-Standardlösung, Specpure®, 1000 mg/l
Artikel-Nr: (HONCE3039-100ML)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Material (CRM)
VE: 1 * 100 mL
Lieferant: ACSD
Beschreibung: Phosphat-Standardlösung, 1000 mg/l, Matrix: H₂O
Lieferant: ACSD
Beschreibung: Phosphat-Standardlösung, 1000 mg/l, Matrix: H₂O
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Beschreibung: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom