Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Acetat-Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Acetat 1000 mg/l in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
VE:  1 * 100 ml
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Acetate, Ion chromatography standard solution, Specpure|r, CH{3}CO{2}|- 1000 mg/ml 1 * 100 ml
Lieferant:  ACSD
Beschreibung:   Acetat-Standardlösung, 1.000 mg/l AcO- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant:  KRAFT, BERND
Beschreibung:   Acetat-Standardlösung, 1.000 mg/l AcO- in Wasser (aus NaOOCCH3) Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant:  LGC Standards PROMOCHEM
Beschreibung:   This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 5  von 5