1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO452690050EA
302
EUR
ACRO452690050
ACRO452690010
1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol 97%
1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol
Formel:
C₆F₃I₃ Molecular Weight: 509,77 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248899 CAS-Nummer: 84322-56-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 159 °C |
GC | ≥96.0 % |